Merck
I2909
Indoramin hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
N-[1-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl] benzamide hydrochloride
Wybierz wielkość
10 MG
847,00 zł
50 MG
2050,00 zł
847,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.91
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
254-136-2
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C22H25N3O.Cl/c26-22(17-6-2-1-3-7-17)24-19-11-14-25(15-12-19)13-10-18-16-23-21-9-5-4-8-20(18)21;/h1-9,16,19,23H,10-15H2,(H,24,26);
InChI key
NZEVFUHXTSASST-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
[Cl].O=C(NC1CCN(CC1)CCc2c[nH]c3ccccc23)c4ccccc4
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: ~24 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Wyeth
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
J3770SML2274SML1674
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
DMSO: ~24 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
originator
Wyeth
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
Biochem/physiol Actions
α1-adrenoceptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)