Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 699,00 zł 594,15 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
594,15 zł
Cena katalogowa699,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Nifurtimox, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: ≥13 mg/mL
originator
Bayer
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1CS(=O)(=O)CCN1\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H13N3O5S/c1-8-7-19(16,17)5-4-12(8)11-6-9-2-3-10(18-9)13(14)15/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3/b11-6+
InChI key
ARFHIAQFJWUCFH-IZZDOVSWSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description A cell-permeable, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) of the oxicam family which preferentially inhibits the inducible isoform of COX-2 (IC50 = 4.7 µM) relative to COX-1 (IC50 = 36.6 µM). |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥13 mg/mL | solubility DMSO: >5 mg/mL (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL |
| originator Bayer | originator - | originator - | originator - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?