Merck
I2257
Sigma-Aldrich
N-(2-Iodoethyl)trifluoroacetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5F3INO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)NCCI
Zastosowanie
Reagent for aminoethylation of sulfhydryl groups.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N-(beta-Iodoethyl)trifluoroacetamide: a new reagent for the aminoethylation of thio groups in proteins.
W E Schwartz et al.
Analytical biochemistry, 106(1), 43-48 (1980-07-15)