Merck
I2250
Sigma-Aldrich
Indole-5-carboxylic acid
~95% (TLC)
Synonim(y):
5-Carboxyindole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Beilstein:
124391
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
~95% (TLC)
mp
211-213 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H,(H,11,12)
Klucz InChI
IENZCGNHSIMFJE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles, as potential anticancer immunomodulators
  • Reactant for preparation of indolyl-quinolines via metal- and solvent-free autoxidative coupling reaction
  • Reactant for preparation of anthranilic acids using bromamine-B oxidant and palladium chloride catalyst
  • Reactant for synthesis of indirubin derivatives
  • Reactant for preparation of amide conjugates with ketoprofen, as inhibitors of Gli1-mediated transcription in Hedgehog pathway
  • Reactant for preparation of piperazine-bisamide analogs as human growth hormone secretagogue receptor antagonists for treatment of obesity
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)