Merck
I2159
IC86621
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(2-Hydroxy-4-morpholin-4-yl-phenyl)ethanone
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.25
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1O)N2CCOCC2
assay
≥98% (HPLC)
color
off-white to light tan
mp
98-100.3 °C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Novel, DNA-dependent protein kinase catalytic subunit (DNA-PKcs) inhibitor. IC50 = 100 nM.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)