I1661
ICA-105574
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-nitro-N-(4-phenoxyphenyl)-benzamide
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
off-white to light tan
rozpuszczalność
DMSO: >20 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)Nc2ccc(Oc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C19H14N2O4/c22-19(14-5-4-6-16(13-14)21(23)24)20-15-9-11-18(12-10-15)25-17-7-2-1-3-8-17/h1-13H,(H,20,22)
Klucz InChI
GDWKBKTVROCPNZ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3