Kluczowe dokumenty
I1411
ITX3
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[(2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)methylene]-thiazolo[3,2-a]benzimidazol-3(2H)-one
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
rozpuszczalność
DMSO: ≥4 mg/mL
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cc1cc(\C=C2\Sc3nc4ccccc4n3C2=O)c(C)n1-c5ccccc5
InChI
1S/C22H17N3OS/c1-14-12-16(15(2)24(14)17-8-4-3-5-9-17)13-20-21(26)25-19-11-7-6-10-18(19)23-22(25)27-20/h3-13H,1-2H3/b20-13+
Klucz InChI
SJMYMKPBODEZSH-DEDYPNTBSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.