Key Documents
I0782
Imazodan
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
4,5-Dihydro-6-[4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl]-3(2H)-pyridazinone, Cl 914
About This Item
Próba
≥99% (HPLC)
kolor
yellow, powder
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL, clear, yellow
ciąg SMILES
O=C1CCC(=NN1)c2ccc(cc2)-n3ccnc3
InChI
1S/C13H12N4O/c18-13-6-5-12(15-16-13)10-1-3-11(4-2-10)17-8-7-14-9-17/h1-4,7-9H,5-6H2,(H,16,18)
Klucz InChI
VXMYWVMXSWJFCV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PDE3A(5139)
rat ... Pde3a(50678)
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3