Przejdź do
I0157
Ibudilast
≥99% (HPLC), Phosphodiesterase IV inhibitor, solid
Synonim(y):
2-Methyl-1-[2-(1-methylethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl] 1-propanone, 3-Isobutyryl-2-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridine, KC-404
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14 H18 N2 O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.31
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ibudilast, ≥99% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: soluble 4.5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C(=O)c1c(nn2ccccc12)C(C)C
InChI
1S/C14H18N2O/c1-9(2)13-12(14(17)10(3)4)11-7-5-6-8-16(11)15-13/h5-10H,1-4H3
InChI key
ZJVFLBOZORBYFE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2749SML1902C5493
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: soluble 4.5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
white to beige
color
white
Biochem/physiol Actions
Phosphodiesterase IV (PDE4) inhbitor. Inhibits platelet aggregation. Anti-asthma drug.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Primary neuroprotection: the Holy Grail of multiple sclerosis therapy.
Robert J Fox
Neurology, 74(13), 1018-1019 (2010-03-05)
Masahiro Noguchi et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 32(11), 1924-1927 (2009-11-03)
Ibudilast (3-isobutyryl-2-isopropylpyrazolo[1,5-alpha]pyridine) is clinically used as a cerebral vasodilator in Japan. However, the effects of ibudilast on retinal blood vessels have not been fully examined. The aim of this study, therefore, was to examine the effects of ibudilast on retinal
F Barkhof et al.
Neurology, 74(13), 1033-1040 (2010-03-05)
Ibudilast is a phosphodiesterase inhibitor influencing inflammation and neurodegeneration in multiple sclerosis (MS). This study evaluated the safety, tolerability, and effects on MRI parameters of 2 different doses of ibudilast in relapsing forms of MS. In this multicenter, double-blind, phase
Aldric T Hama et al.
Journal of neurotrauma, 29(3), 600-610 (2011-08-03)
Ibudilast, an asthma drug, has demonstrated antinociceptive effects in several rat models of peripheral neuropathic pain, and a proposed mechanism of action is the inhibition of release of the cytokine tumor necrosis factor-α (TNF-α) from activated spinal microglia. Spinal glial
Hwa Yoon et al.
Biomedical chromatography : BMC, 24(3), 324-328 (2009-07-25)
A simple, accurate, precise and cost effective reversed-phase HPLC method was developed to determine the concentration of ibudilast in human serum. Ibudilast and an internal standard, butyl 4-hydroxybenzoate, were extracted by liquid-liquid extraction with methyl tert-butyl ether. HPLC analysis was
Produkty
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I0157-10MG04061833271643
I0157-50MG04061833271650
Questions
  1. Hello! I need to know whether I can prepare the working solution of the Ibudilast powder by diluting it in DMSO and freezing for storage at -20C. Will the compound be not degraded or damaged after freezing?
    1 answer
    1. This product is soluble in DMSO at 28 mg/mL. The recommended storage temperature is 2-8°C
      Please see the product data sheet for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/268/374/i0157dat.pdf
      However, solutions in DMSO or ethanol may be stored at -20°C for up to 3 months. The end-user will need to be cautious about keeping the product at -20°C for long-term storage and determine the stability at such temperatures empirically as this is not tested internally.
      Please see the link below: https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB0145945.htm