Merck
I0136
Isobutyric anhydride
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
EC Number:
202-603-6
UNSPSC Code:
12352103
Pozwól nam pomóc
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)