HUTR08803
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
Powered by SwitchGear Genomics™, 3′UTR, human, KCNG4
Synonim(y):
HUTR
About This Item
opis
Functional Validation of miRNA Gene Targets
linia produktu
MISSION®
stężenie
≥1x105 VP/ml (via p24 assay)
sekwencja ludzkiego 3′UTR
GCAGAGGAGGACCAGGTGAGCGGCCTCTGATGGCATTCACGGCTCCATCCCgcagggtgcctgggcggagatgtcttttaggggcccaagaaaatgtcttcagatcttaaaataagaagaaaaaaatgaatattatccaacatgggttatattcattattaggccatcagtcataaaagataattttccatcttttttttttttattggagtcctgcaaaggcaaaagtgcctaaggctcaccgtgaaaatcatt (3′UTR sequences are truncated after the first 255 bases)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... KCNG4(93107)
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)