HUTR02017
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
Powered by SwitchGear Genomics™, 3′UTR, human, THOC5
Synonim(y):
HUTR
About This Item
opis
Functional Validation of miRNA Gene Targets
linia produktu
MISSION®
stężenie
≥1x105 VP/ml (via p24 assay)
sekwencja ludzkiego 3′UTR
TCCTAGCAGGATGAAGCCATTTAAATACAACCATCCTCAGGGATTCTTCAGCCATCGCTGATCTCCCGCGCAGACCGTTGTTTCCCCCAAGGCCTCACCCTGAGCACTGGGCTTCTGCTTTCTGCTCTGGCCCACATGTGACTCTTGATATTCTCCAAAGACACCAGCCAATTAAAAAGCGTCACCTGACCAGTGGCCTTTGTCTGTGGTTCCTGGCAAGGTGGCTTTGCAGTCTGGAAGGGCAGGTGGGAGCTG (3′UTR sequences are truncated after the first 255 bases)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... THOC5(8563)
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3