Kluczowe dokumenty
HUTR00254
Sigma-Aldrich
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone
Powered by SwitchGear Genomics, 3′UTR, human, SIRPD
Synonim(y):
HUTR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
opis
Functional Validation of miRNA Gene Targets
linia produktu
MISSION®
stężenie
≥1x105 VP/ml (via p24 assay)
sekwencja ludzkiego 3′UTR
TGTATTTCAGGCTTGCTGTCAAAATAATCCAAACAGGGAAGGAACGTACAAGTAAATAACAAAAGCCCCCATACTCTTCTGACTCCCTGGAGACAGCTAC
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SIRPD(128646)
Zastosowanie
To see more application data, protocols, and vector maps visit www.sigma.com/3utr.
Postać fizyczna
200 μL of at least 105 VP/mL (via p24 titering assay) lentiviral particles are provided as frozen stock.
Informacje prawne
Use of this product is subject to one or more license agreements. For details, please see www.sigmaaldrich.com/missionlicense.
GoClone is a trademark of SwitchGear Genomics
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SwitchGear Genomics is a trademark of SwitchGear Genomics
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)