Kluczowe dokumenty
HUMANNCD4-0002653
Sigma-Aldrich
Zamrożone ludzkie prawidłowe naiwne limfocyty T CD4+/CD45RA+/CD25-
human peripheral blood (CD4+/CD45RA+/CD25- Naive T Cells)
Synonim(y):
Komórki CD8+/CD45RO+, Komórki odpornościowe, Naiwne pomocnicze limfocyty T
Wybierz wielkość
1 VIAL
4990,00 zł
4990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 VIAL
4990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
4990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Zamrożone ludzkie prawidłowe naiwne limfocyty T CD4+/CD45RA+/CD25-, 5 Million Cells/per vial
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (CD4+/CD45RA+/CD25- Naive T Cells)
Poziom jakości
Formularz
frozen liquid
opakowanie
vial of 5 Million cells
producent / nazwa handlowa
BioIVT
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Mamy przyjemność zaoferować te produkty firmy BioIVT.
Naiwne limfocyty T wyrażają izoformę CD45 o najwyższej masie cząsteczkowej, CD45 RA. Te, które wyrażają CD4 i są ujemne dla CD25, mają stać się komórkami pomocniczymi T. Naiwne limfocyty T nie zostały jeszcze wystawione na działanie antygenów. Ludzkie naiwne limfocyty T CD4+/CD45RA+/CD25 są izolowane z jednojądrzastych komórek krwi obwodowej za pomocą negatywnej selekcji immunomagnetycznej. Cała krew obwodowa jest pobierana od dawców w pełni zatwierdzonych przez IRB.
Opakowanie
5 milionów komórek na fiolkę
Inne uwagi
Rozmrozić przed użyciem.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)