Kluczowe dokumenty
HSTUD0046
MISSION® Synthetic microRNA Inhibitor, Human
hsa-miR-1
About This Item
linia produktu
MISSION®
Formularz
solid
sekwencja dojrzała
UGGAAUGUAAAGAAGUAUGUAU
numer dostępu Sanger dla cząsteczek dojrzałych/niedojrzałych
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
The MISSION synthetic miRNA Inhibitors are small, double-stranded RNA molecules designed to inhibit a specific mature miRNA. The miRNA inhibitors were designed using the mature miRNA sequence information from miRBase and are 2′-O-methylated RNA duplexes with a miRNA binding site on each strand. Optimal miRNA inhibition is provided after transfection due to the robust secondary structure of the inhibitor.
- Long lasting inhibition at very low dosage
- Excellent resistance to cellular nucleases
- Custom synthesis available for a variety of species
Two negative controls are available: Arabidopsis thaliana sequence (NCSTUD001) and Caenorhabditis elegans sequence (NCSTUD002)
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)