Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 631,00 zł |
Informacje o tej pozycji
631,00 zł
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , red plastic
feature
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20613
W × D × H
291 mm × 88 mm × 401 mm
size
291x88x401 mm
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans | feature Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans | feature Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans | feature Holds 0.1 to 50 mL pipettes |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20613 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20612 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20611 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20615M |
| material acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , red plastic | material blue plastic | material clear acrylic rack | material - |
| W × D × H 291 mm × 88 mm × 401 mm | W × D × H 291 mm × 88 mm × 401 mm | W × D × H 291 mm × 88 mm × 401 mm | W × D × H - |
| size 291x88x401 mm | size - | size - | size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manual pipette racks
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?