Przejdź do zawartości
Z743539
Dozownik folii uszczelniającej
acrylic, L × W × H 6.5 in. × 4 in. × 2 in.
Synonim(y):
Diversified Biotech SFBX-1000, film dispenser, film holder, film storage, laboratory film dispenser
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech SFBX-1000
Material:
acrylic
Packaging:
pack of 1 ea
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
acrylic
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SFBX-1000
L × W × H
6.5 in. × 4 in. × 2 in.
General description
Akrylowe pudełko do przechowywania i łatwego dozowania folii uszczelniających.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)