HPA076768
Anti-CAPNS2
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonim(y):
MGC12536, MGC14804
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KWQCVYKQYDRDHSGSLGSSQLRGALQAAGFQLNEQLYQMIVRRYANEDGD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAPNS2(84290)
Powiązane kategorie
Immunogen
Sequence
KWQCVYKQYDRDHSGSLGSSQLRGALQAAGFQLNEQLYQMIVRRYANEDGD