HPA076261
Anti-DNAH17
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonim(y):
DNAHL1, DNEL2, FLJ40457
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
PWKDYVIYIDDMVLDEFDQFIRKSLSFLMDNMVIDESIAPLFEIRMELDEDGLTFNPTLEVGSDRGFLALIEGLVNDIYNVARLIPRLAKDRMNYKMD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNAH17(8632)
Powiązane kategorie
Immunogen
Sequence
PWKDYVIYIDDMVLDEFDQFIRKSLSFLMDNMVIDESIAPLFEIRMELDEDGLTFNPTLEVGSDRGFLALIEGLVNDIYNVARLIPRLAKDRMNYKMD
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Powiązanie
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)