Kluczowe dokumenty
HPA068828
Sigma-Aldrich
Anty-FGFRL1
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
KATNGFGSLSVNYTLVVLDDISPGKESLGPDSSSGGQEDPASQQWARPRFTQPSKMRRRVIARPVGSSVRLKCVAS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGFRL1(53834)
Opis ogólny
Receptor czynnika wzrostu fibroblastów (FGFR) podobny do białka 1 (FGFRL1) jest receptorem transmembranowym. Należy do rodziny FGFR. FGFRL1 ma trzy zewnątrzkomórkowe domeny Ig-podobne i pojedynczą domenę transbłonową oraz krótki ogon wewnątrzkomórkowy z osobliwym motywem bogatym w histydynę. Znajduje się na ludzkim chromosomie 4p16.
Immunogen
receptor czynnika wzrostu fibroblastów podobny do 1
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko 1 podobne do receptora czynnika wzrostu fibroblastów (FGFR) (FGFRL1) ma zdolność promowania fuzji komórek CHO do wielojądrowych syncytiów. Stymuluje adhezję komórek, ale nie ich proliferację. FGFRL1 może wchodzić w interakcje z ligandami FGF i heparyną. Służy jako receptor wabik, który upośledza sygnalizację FGF.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST92821
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biology of FGFRL1, the fifth fibroblast growth factor receptor.
Trueb B.
Cellular and Molecular Life Sciences, 68(6), 951-964 (2011)
Evolution of the fusogenic activity of the receptor FGFRL1.
Zhuang L and Trueb B
Archives of Biochemistry and Biophysics, 625, 54-64 (2017)
Examination of FGFRL1 as a candidate gene for diaphragmatic defects at chromosome 4p16. 3 shows that Fgfrl1 null mice have reduced expression of Tpm3, sarcomere genes and Lrtm1 in the diaphragm.
LopezJimenez N, et al.
Human Genetics, 127(3), 325-336 (2010)
Receptor FGFRL1 does not promote cell proliferation but induces cell adhesion.
Yang X, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 38(1), 30-38 (2016)