Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA050204
Sigma-Aldrich
Anti-SYNE2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DKFZP434H2235, Anti-KIAA1011, Anti-NUA, Anti-NUANCE, Anti-Nesp2, Anti-Nesprin-2, Anti-SYNE-2
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
GTTPPIEADTLDSSDAQGGLEPRVEKTRPEPTEVLHACKTQVAELELWLQQANVAVEPETLNADMQQVLEQQLVGCQAMLTEIEHKVAFLLETCKDQGLGDNGATQHEAEALSLKLKTVKCNLEKVQMMLQEKHSEDQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYNE2(23224)
Opis ogólny
Powtórzenie spektryny zawierające białko otoczki jądrowej 2 (SYNE2) było wcześniej znane jako białko powtórzenia spektryny otoczki jądrowej (Nesprin-2), NUANCE i KASH (skrót od Klarsicht, ANC-1, Syne Homology) zawierające białko 2. Gen SYNE2 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 14q23.2.
Immunogen
zawierająca powtórzenia spektryny, otoczka jądrowa 2
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SYNE2 rozpoznaje białko SYNE2.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko otoczki jądrowej 2 zawierające powtórzenia spektryny (SYNE2) jest zaangażowane w pozycjonowanie jądra w wielojądrowych mięśniach szkieletowych we wczesnym stadium rozwoju. SYNE2 jest częścią kompleksu łącznika nukleoszkieletu i cytoszkieletu (LINC) i jest niezbędny do połączenia jądra z cytoszkieletem i innymi organellami. SYNE2 kompleksuje się z SUN2 białek SUN (Sad1 i UNC-84) i wiąże się z F-aktyną, tworząc transmembranowe linie jądrowe związane z aktyną (TAN) dla ruchu jądrowego zależnego od aktyny. SYNE2 jako białko z domeną KASH bierze udział w zakotwiczeniu jądrowym i migracji. SYNE2 jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju siatkówki. Mutacje w SYNE2 mogą powodować problemy z siatkówką w fotoreceptorach, neuronach wtórnych i gleju mullera. SYNE2 ułatwia ciliogenezę u ludzi, która jest niezbędna dla wielu funkcji u ludzi, w tym określania lewo- i praworęczności.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST87551
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
KASH protein Syne-2/Nesprin-2 and SUN proteins SUN1/2 mediate nuclear migration during mammalian retinal development
Yu J, et al.
Human Molecular Genetics, 20(6), 1061-1073 (2010)
Nesprin-2 interacts with meckelin and mediates ciliogenesis via remodelling of the actin cytoskeleton
Dawe JR, et al.
Journal of Cell Science, 122(15), 2716-2726 (2009)
A Mutation in Syne2 Causes Early Retinal Defects in Photoreceptors, Secondary Neurons, and Muller Glia
Maddox DM, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 56(6), 3776-3787 (2015)
Characterization of gene rearrangements resulted from genomic structural aberrations in human esophageal squamous cell carcinoma KYSE150 cells
Hao JJ, et al.
Gene, 513(1), 196-201 (2013)
Syne-1 and Syne-2 play crucial roles in myonuclear anchorage and motor neuron innervation
Zhang X, et al.
Development, 134(5), 901-908 (2007)