Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA048955
Sigma-Aldrich
Anti-LDB3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-CMD1C, Anty-PDLIM6
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
PIGLYSAETLREMAQMYQMSLRGKASGVGLPGGSLPIKDLAVDSASPVYQAVIKSQNKPEDEADEWARRSSNLQS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LDB3(11155)
Opis ogólny
LDB3 (LIM domain binding protein 3) jest również znane jako ZASP (Z band alternatively spliced PDZ motif protein). Należy do rodziny enigma i ma domenę PDZ (domenę strukturalną) w pobliżu jej N-końca i trzy domeny LIM (struktura palca cynkowego) w pobliżu C-końca. Jest to O-GlcNAcylowane(O-związaneβ-N-acetyloglukozaminą) białko miofibryli o masie 90 kDa. Występuje w dysku Z sarkomeru zarówno w mięśniach szkieletowych, jak i mięśniu sercowym. Znajduje się na chromosomie 10q23.2.
Immunogen
Białko rekombinowane wiążące domenę LIM 3 ze znacznikiem epitopowym (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-LDB3 zostało użyte w barwieniu immunohistochemicznym.
Działania biochem./fizjol.
Mutacje w genie LDB3 (LIM domain binding protein 3) prowadzą do kardiomiopatii, takich jak kardiomiopatia rozstrzeniowa i niewydolność lewej komory. Odgrywa główną rolę we wzroście i utrzymaniu miofibryli.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85058
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The human cardiac and skeletal muscle proteomes defined by transcriptomics and antibody-based profiling.
Lindskog C, et al.
BMC Genomics, 16:475 (2015)
Clinical utility gene card for: Dilated Cardiomyopathy (CMD)
Posafalvi A, et al.
European Journal of Human Genetics, 21(10) (2013)
Man-Ching Leung et al.
The Journal of biological chemistry, 288(7), 4891-4898 (2012-12-29)
We studied O-linked β-N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) modification of contractile proteins in human heart using SDS-PAGE and three detection methods: specific enzymatic conjugation of O-GlcNAc with UDP-N-azidoacetylgalactosamine (UDP-GalNAz) that is then linked to a tetramethylrhodamine fluorescent tag and CTD110.6 and RL2 monoclonal
Cecilia Lindskog et al.
BMC genomics, 16, 475-475 (2015-06-26)
To understand cardiac and skeletal muscle function, it is important to define and explore their molecular constituents and also to identify similarities and differences in the gene expression in these two different striated muscle tissues. Here, we have investigated the