Kluczowe dokumenty
HPA048342
Sigma-Aldrich
Anti-AGO3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AGO3, Anti-FLJ12765, Anti-eukaryotic translation initiation factor 2C, 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
WHLLHEVLTGRTLPEPLELDKPISTNPVHAVDVVLRHLP
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF2C3(192669)
Immunogen
eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2C, 3 rekombinowany znacznik epitopowy białka (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85079
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emma Kneuss et al.
Genes & development, 33(17-18), 1208-1220 (2019-08-17)
The PIWI-interacting RNA (piRNA) pathway is a conserved small RNA-based immune system that protects animal germ cell genomes from the harmful effects of transposon mobilization. In Drosophila ovaries, most piRNAs originate from dual-strand clusters, which generate piRNAs from both genomic
Liu Shi et al.
Folia histochemica et cytobiologica, 57(2), 56-63 (2019-05-22)
Long interspersed nuclear elements-1 (L1), as the only one self-active retrotransposon of the mobile element, was found to be generally activated in tumor cells. The 5'UTR of L1 (L1-5'UTR) contains both sense and antisense bidirectional promoters, transcription products of which
Qiyuan Yang et al.
Nature communications, 10(1), 3389-3389 (2019-07-31)
Small RNAs have important functions. However, small RNAs in primate oocytes remain unexplored. Herein, we develop CAS-seq, a single-cell small RNA sequencing method, and profile the small RNAs in human oocytes and embryos. We discover a class of ~20-nt small
Dennis K Jeppesen et al.
Cell, 177(2), 428-445 (2019-04-06)
The heterogeneity of small extracellular vesicles and presence of non-vesicular extracellular matter have led to debate about contents and functional properties of exosomes. Here, we employ high-resolution density gradient fractionation and direct immunoaffinity capture to precisely characterize the RNA, DNA
Daniel Tianfang Ge et al.
Molecular cell, 74(5), 982-995 (2019-05-12)
PIWI-interacting RNAs (piRNAs) silence transposons in Drosophila ovaries, ensuring female fertility. Two coupled pathways generate germline piRNAs: the ping-pong cycle, in which the PIWI proteins Aubergine and Ago3 increase the abundance of pre-existing piRNAs, and the phased piRNA pathway, which