Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA047819
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1R17 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C7orf16, Anti-GSBS, Anti-protein phosphatase 1, regulatory subunit 17
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
DRLDKLDPRCSHLDDLSDQFIKDCDLKKKPRKGKNVQATLNVESDQKKPRRKDTPALH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1R17(10842)
Opis ogólny
Gen PPP1R17 (podjednostka regulatorowa 17 fosfatazy białkowej 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 7p15. Gen koduje kinazę białkową zależną od cGMP (cyklicznego monofosforanu guanozyny). Występuje w komórkach Purkinjego móżdżku.
Immunogen
fosfataza białkowa 1, podjednostka regulatorowa 17 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała 4357Poweredby Atlas zostały opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokoły i inne przydatne informacje.
Przeciwciało anty-PP1R17 produkowane u królików zostało użyte w immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
PPP1R17 (podjednostka regulatorowa 17 fosfatazy białkowej 1) może być związana z długotrwałą depresją. Obecność PPP1R17 w podwzgórzu może być również związana z przyjmowaniem pokarmu poprzez oś podwzgórze-przysadka-nadnercza. Warianty PPP1R17 są powiązane z hipercholesterolemią.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78462
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Linkage of genes to total lean body mass in normal women.
Livshits G, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 92, 3171-3176 (2007)
A promoter SNP (-1323T>C) in G-substrate gene (GSBS) correlates with hypercholesterolemia.
Ono S, et al.
Journal of Human Genetics, 48, 447-450 (2003)
Comprehensive Classification of Retinal Bipolar Neurons by Single-Cell Transcriptomics.
Shekhar K, et al.
Cell, 166, 1308-1323 (2016)
Andrew Jo et al.
Nature communications, 14(1), 7746-7746 (2023-11-27)
Neural computations arise from highly precise connections between specific types of neurons. Retinal ganglion cells (RGCs) with similar stratification patterns are positioned to receive similar inputs but often display different response properties. In this study, we used intersectional mouse genetics
Caner Caglar et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(13) (2021-03-24)
Leptin-deficient ob/ob mice eat voraciously, and their food intake is markedly reduced by leptin treatment. In order to identify potentially novel sites of leptin action, we used PhosphoTRAP to molecularly profile leptin-responsive neurons in the hypothalamus and brainstem. In addition