Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA047192
Sigma-Aldrich
Anti-CLCA2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CLCRG2
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
EELTLSWTAPGEDFDQGQATSYEIRMSKSLQNIQDDFNNAILVNTSKRNPQQAGIREIFTFSPQISTNGPEHQPNGETHESHRIYVAIRAMDRNSLQSAVSNIAQAPLFIPPNSDPVPARDYLILKGVLTAMGL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLCA2(9635)
Opis ogólny
Aktywowany wapniem kanał chlorkowy 2 (CLCA2) jest integralnym białkiem transbłonowym. CLCA2 jest indukowany podczas różnicowania ludzkich komórek nabłonka sutka. CLCA2 znajduje się na ludzkim chromosomie 1p22.3.
Immunogen
kanał chlorkowy akcesorium 2
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CLCA2 zostało użyte do wykrycia CLCA2 w liniach komórkowych raka nosogardzieli (NPC). Zostało również użyte do wykrywania CLCA2 w komórkach SiHa i tkankach nowotworowych przy użyciu western blotting.
Działania biochem./fizjol.
CLCA2 reguluje migrację i inwazję komórek, a także jest związany z genami supresorowymi nowotworu p53. CCLA2 pomaga utrzymać przezroczystość rogówki ze względu na wysoką i specyficzną dla tkanki ekspresję genu CCLA2 w ludzkim nabłonku rogówki. CLCA2 odgrywa ważną rolę w hamowaniu raka piersi. CLCA2 jest stosowany jako skuteczny marker immunohistochemiczny do rozróżniania pierwotnego SCC i pierwotnego ADC płuc.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71988
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CLCA2, a novel RUNX1 partner gene in a therapy-related leukemia with t (1; 21)(p22; q22)
Giguere A, et al.
Cancer Genetics and Cytogenetics, 202(2), 94-100 (2010)
Isolation and characterization of a Ca2+-activated chloride channel from human corneal epithelium
Itoh, Rei, et al.
Current Eye Research, 21(6), 918-925 (2000)
CLCA2 as a novel immunohistochemical marker for differential diagnosis of squamous cell carcinoma from adenocarcinoma of the lung
Shinmura,, et al.
Disease Markers, 2014 (2014)
Yuan-Yuan Qiang et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 37(1), 34-34 (2018-02-22)
CLCA2 was reported as a tumor suppressor and disregulated in breast cancer. However, its function in tumor growth and metastasis in NPC has rarely been reported. In this study, we investigated the functional and molecular mechanisms by which CLCA2 influences
Peijin Zhang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 22(1), 776-776 (2021-06-01)
Ca2+-activated Cl- channel A2 (CLCA2), a tumor suppressor, is associated with the development of several cancers. However, little is known about CLCA2 in human cervical cancer. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effects of CLCA2