HPA045096
Anti-TMEM236
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonim(y):
FAM23A, FAM23B, bA162I21.2, bA16O1.2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LRGSQKSSENGHIHSTSLQHIKTVTEQVRQSPENAASPQATNSTQVSQPSGAMTRSQESVFMGPQEPSCDSGILRMMSRRDVRAELFLWSFLLWSD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TMEM236(653567)
Immunogen
Sekwencja
LRGSQKSSENGHIHSTSLQHIKTVTEQVRQSPENAASPQATNSTQVSQPSGAMTRSQESVFMGPQEPSCDSGILRMMSRRDVRAELFLWSFLLWSD
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
- Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
- Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)