Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA043228
Sigma-Aldrich
Anti-ACSS1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ACAS2L, Anti-AceCS2L, Anti-MGC33843, Anti-acyl-CoA synthetase short-chain family member 1, Anti-dJ568C11.3
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AQPGSYPALSAQAAREPAAFWGPLARDTLVWDTPYHTVWDCDFSTGKIGWFLGGQLNVSVNCLDQHVRKSPESVALIWERDEPGTEVRITYRELLETT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACSS1(84532)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Acetyl coenzyme A (CoA) synthetase 1 (ACSS1) is an enzyme which is also termed as Acecs2. It is present in the mitochondria. The ACSS1 gene is located on human chromosome 20p11.21.
Immunogen
acyl-CoA synthetase short-chain family member 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-ACSS1 antibody has been used to estimate the acetate metabolism under metabolic stress.[1]
Działania biochem./fizjol.
Acetyl coenzyme A (CoA) synthetase 1 (ACSS1) participates in the oxidation of acetate.[1] It converts acetate to acetyl-CoA in an ATP-dependent reaction. ACSS1 promotes aggressive tumor growth.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Powiązanie
Corresponding Antigen APREST83150
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Acetyl-CoA synthetase 2, a mitochondrial matrix enzyme involved in the oxidation of acetate.
Fujino T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276(14), 11420-11426 (2001)
Bjoern Schwer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(27), 10224-10229 (2006-06-22)
We report that human acetyl-CoA synthetase 2 (AceCS2) is a mitochondrial matrix protein. AceCS2 is reversibly acetylated at Lys-642 in the active site of the enzyme. The mitochondrial sirtuin SIRT3 interacts with AceCS2 and deacetylates Lys-642 both in vitro and
Zachary T Schug et al.
Cancer cell, 27(1), 57-71 (2015-01-15)
A functional genomics study revealed that the activity of acetyl-CoA synthetase 2 (ACSS2) contributes to cancer cell growth under low-oxygen and lipid-depleted conditions. Comparative metabolomics and lipidomics demonstrated that acetate is used as a nutritional source by cancer cells in