Kluczowe dokumenty
HPA041802
Sigma-Aldrich
Anti-IST1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-KIAA0174
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
APRLQSEVAELKIVADQLCAKYSKEYGKLCRTNQIGTVNDRLMHKLSVEAPPKILVERYLIEIAKNYNVPYEPDSVVMAEAPPGVETDLIDVGFTDD
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIAA0174(9798)
Opis ogólny
Gen zwiększonej tolerancji sodu 1 (IST1), znany również jako OLC1 / KIAA0174, obejmuje 33,47 kb i jest mapowany na ludzkim chromosomie 16q22.2. Białko IST1 składa się z 364 aminokwasów i charakteryzuje się dwoma różnymi motywami interakcji MIT (MIM1 i MIM2), które wiążą się ze składnikami kompleksów sortowania endosomalnego wymaganych do transportu (ESCRT).
Immunogen
Rekombinowane białko KIAA0174 ze znacznikiem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Zwiększona tolerancja sodu 1 (IST1) odgrywa istotną rolę w szlaku sortowania kompleksów endosomalnych wymaganych do transportu (ESCRT). Promuje również wydajne rozszczepienie podczas cytokinezy komórek HeLa. IST1 oddziałuje z naładowanym białkiem wielopęcherzykowym 1 (CHMP1) i reguluje aktywność białka 4 związanego z sortowaniem białek wakuolarnych (VPS4), które odgrywa istotną rolę podczas końcowych etapów podziału komórki. Mutacje w tym genie są związane z rozwojem raka płaskonabłonkowego przełyku.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST82331
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biochemical analyses of human IST1 and its function in cytokinesis.
Bajorek M
Molecular Biology of the Cell, 20(5), 1360-1373 (2009)
Overexpression of OLC1 promotes tumorigenesis of human esophageal squamous cell carcinoma.
Li X
PLoS ONE, 9(3), e90958-e90958 (2014)
Ist1 regulates Vps4 localization and assembly.
Dimaano C
Molecular Biology of the Cell, 19(2), 465-474 (2008)