Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA041656
Sigma-Aldrich
Anti-NUBP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-NBP35
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
TSDEHLSVVRYLATAHIDGAVIITTPQEVSLQDVRKEINFCRKVKLPIIGVVEN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUBP1(4682)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko wiążące nukleotydy 1 (NUBP1) jest również nazywane cytozolowym czynnikiem montażowym klastra Fe-S. Gen NUBP1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 16p13.3. Posiada motyw pętli wiążącej fosforany (P-loop) i dwa wysoce konserwowane motywy NUBP/MRP (wielokrotna odporność i adaptacja pH) α i β.
Immunogen
białko wiążące nukleotydy 1 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-NUBP1 produkowane u królików zostało wykorzystane do wykrywania NUBP1 w ludzkich komórkach HepG2 i komórkach HeLa metodą western blotting.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko wiążące nukleotydy 1 (NUBP1) odgrywa ważną rolę w dojrzewaniu białek Fe/S i ich homeostazie. NUBP1 oddziałuje z białkiem motorycznym, rodziną kinezyn C-końcowych 5A (KIFC5A) i moduluje duplikację centrosomu. Nubp1 wraz z Nubp2 są związane z centriolami podczas cyklu komórkowego. Duplikacje w locus genu NUBP1 mogą przyczyniać się do niepełnosprawności intelektualnej i anomalii twarzy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST82188
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Two novel mouse genes?Nubp2, mapped to the t-complex on chromosome 17, and Nubp1, mapped to chromosome 16?establish a new gene family of nucleotide-binding proteins in eukaryotes
Nakashima H, et al.
Genomics, 60(2), 152-160 (1999)
Human Nbp35 is essential for both cytosolic iron-sulfur protein assembly and iron homeostasis
Stehling O, et al.
Molecular and Cellular Biology, 28(17), 5517-5528 (2008)
Motor protein KIFC5A interacts with Nubp1 and Nubp2, and is implicated in the regulation of centrosome duplication
Christodoulou A, et al.
Journal of Cell Science, 119(10), 2035-2047 (2006)
The diabetes drug target MitoNEET governs a novel trafficking pathway to rebuild an Fe-S cluster into cytosolic aconitase/iron regulatory protein 1
Ferecatu I, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 28070?28086-28070?28086 (2014)
Clinical and molecular delineation of a 16p13. 2p13. 13 microduplication
Tassano E, et al.
European Journal of Medical Genetics, 58(3), 194-198 (2015)