Kluczowe dokumenty
HPA040942
Sigma-Aldrich
Anti-Spire1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-KIAA1135, Anti-Spir-1, Anti-Spire homolog 1 (Drosophila)
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LQRGESSMRSEKPSTAHHRPLRSIARFSSKSKSMDKSDEELQFPKELMEDWSTMEVCVDCKKFISEIISSSRRSLVLANKRARLKRKTQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPIRE1(56907)
Opis ogólny
SPIRE1 (czynnik nukleacji aktyny typu iglicowego 1) jest białkiem modułowym, które ma klaster czterech domen WH2 (wasp-homology 2) wiążących aktynę. Należy do rodziny nukleatorów aktyny SPIRE. Region N-końcowy (Nt-Spire) składa się z niekatalitycznej domeny podobnej do kinazy (KIND), a C-końcowa część ma spir-boks i domenę związaną z FYVE. Spire1 ulega ekspresji w móżdżku i móżdżku. Gen ten zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 18p.
Immunogen
iglica homolog 1 (Drosophila) rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko SPIRE1 (spire type actin nucleation factor 1) odgrywa istotną rolę w procesach opartych na aktynie, które inicjują polaryzację oocytów. Łączy się z białkami forminy i pomaga w zarodkowaniu filamentów aktynowych w błonach pęcherzyków, endosomów i mitochondriów. W przypadku braku profilowania, Nt-Spire ma zdolność do zarodkowania montażu aktyny in vitro.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST81726
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Three supernumerary marker chromosomes in a patient with developmental delay, mental retardation, and dysmorphic features.
Hu J, et al.
Genetics research international, 2011 (2011)
Analysis of the function of Spire in actin assembly and its synergy with formin and profilin.
Bosch M, et al.
Molecular Cell, 28(4), 555-568 (2007)
A Genome-Wide siRNA Screen Implicates Spire1/2 in SipA-Driven Salmonella Typhimurium Host Cell Invasion
Andritschke D, et al.
PLoS ONE, 11(9), e0161965-e0161965 (2016)
Spire and Formin 2 Synergize and Antagonize in Regulating Actin Assembly in Meiosis by a Ping-Pong Mechanism.
Montaville P, et al.
PLoS Biology, 12(2), e1001795-e1001795 (2014)
Qing Wen et al.
Cell death & disease, 9(2), 208-208 (2018-02-13)
Germ cell differentiation during the epithelial cycle of spermatogenesis is accompanied by extensive remodeling at the Sertoli cell-cell and Sertoli cell-spermatid interface to accommodate the transport of preleptotene spermatocytes and developing spermatids across the blood-testis barrier (BTB) and the adluminal