Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA040642
Sigma-Aldrich
Anti-THRSP antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-S14, Anty-LPGP1, Anty-Lpgp, Anty-SPOT14, Anty-THRP
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
TYFTMLKAICVDVDHGLLPREEWQAKVAGSEENGTAETEEVEDESASGELDLEAQFHLHFSSLHHILMHLTEKAQEVTRKYQEMT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... THRSP(7069)
Opis ogólny
Białko wątrobowe indukowane hormonem tarczycy (THRSP) jest również znane jako białko spot 14. Ulega ono silnej ekspresji w wątrobie i gruczołach sutkowych. Gen kodujący enzym THRSP znajduje się na ludzkim chromosomie 11q14.1. Jest to białko o masie 17 kDa i może funkcjonować jako homodimer.
Immunogen
białko rekombinowane reagujące na hormon tarczycy z sygnaturą epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ThRSP produkowane u królików zostało użyte w metodzie western blotting.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko wątrobowe indukowane hormonami tarczycy (THRSP) oddziałuje z receptorem hormonów tarczycy. Zróżnicowana ekspresja THRSP w mezenchymalnych komórkach macierzystych może przyczyniać się do deformacji osi kręgosłupa w skoliozie idiopatycznej. THRSP moduluje progresję raka piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST80661
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spot14/Spot14R expression may be involved in MSC adipogenic differentiation in patients with adolescent idiopathic scoliosis
Wang Q, et al.
Molecular Medicine Reports, 13(6), 4636-4642 (2016)
Human spot 14 protein interacts physically and functionally with the thyroid receptor
Chou WY, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 357(1), 133-138 (2007)
Human Spot 14 protein is a p53-dependent transcriptional coactivator via the recruitment of thyroid receptor and Zac1
Chou WY, et al.
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 40(9), 1826-1834 (2008)
Expression, purification and preliminary crystallographic analysis of human thyroid hormone responsive protein
Zhang W, et al.
Acta Crystallographica. Section F, Structural Biology Communications, 67(8), 941-946 (2011)
The ?Spot 14? gene resides on the telomeric end of the 11q13 amplicon and is expressed in lipogenic breast cancers: implications for control of tumor metabolism
Moncur JT, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95(12), 6989-6994 (1998)