Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA040518
Sigma-Aldrich
Anti-SLC16A14 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Flj30794, Anti-Mct14, Anti-Solute carrier family 16, member 14 (monocarboxylic acid transporter 14)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
YTSHEDIGYDFEDGPKDKKTLKPHPNIDGG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen SLC16A14 (solute carrier family 16 member 14) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2q36.3. Kodowane białko należy do rodziny białek transportera monokarboksylanów (MCT). U myszy mRNA ulega silnej ekspresji w nerkach. Umiarkowana ekspresja występuje w ośrodkowym układzie nerwowym, jądrach, macicy i wątrobie. W mózgu myszy białko jest obecne w neuronach pobudzających, neuronach hamujących i komórkach nabłonkowych.
Immunogen
rodzina transporterów substancji rozpuszczonych 16, członek 14 (transporter kwasów monokarboksylowych 14) rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała 4357Poweredby Atlas zostały opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79171
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carmen Berghaus et al.
Frontiers in molecular biosciences, 9, 792829-792829 (2022-03-08)
Pals1 is part of the evolutionary conserved Crumbs polarity complex and plays a key role in two processes, the formation of apicobasal polarity and the establishment of cell-cell contacts. In the human kidney, up to 1.5 million nephrons control blood
D Kirat et al.
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 61(3), 39-45 (2015-06-18)
Understanding of the basic function of orphan transporters can only be achieved by examining their cellular location. This study is the first to describe the precise cellular localization of the orphan monocarboxylate transporters (MCT13) and (MCT14) in the physiologically distinct
The SLC16 gene family-from monocarboxylate transporters (MCTs) to aromatic amino acid transporters and beyond.
Halestrap AP and Meredith D
Pfluegers Archiv, 447, 619-628 (2004)
Sahar Roshanbin et al.
BMC neuroscience, 17(1), 43-43 (2016-07-02)
MCT14 (SLC16A14) is an orphan member of the monocarboxylate transporter (MCT) family, also known as the SLC16 family of secondary active transmembrane transporters. Available expression data for this transporter is limited, and in this paper we aim to characterize MCT14