Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA040505
Sigma-Aldrich
Anti-FERMT2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FERMT2, Anti-Fermitin family homolog 2 (Drosophila), Anti-KIND2, Anti-Mig-2, Anti-PLEKHC1, Anti-UNC112B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MADSSYNLEVQNILSFLKMQHLNPDPQLIPEQITTDITPECLVSPRYLKKYKNKQITARILEA
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLEKHC1(10979)
Opis ogólny
Członek rodziny fermityny 2 (FERMT2), znany również jako członek rodziny C zawierającej domenę kindlin-2 lub pleckstrin (PLEKHC1), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 14q22.1. FERMT2 jest członkiem rodziny białek kindlin i ma wszechobecny wzór ekspresji.
Immunogen
homolog rodziny fermityn 2 (Drosophila) rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Członek rodziny fermityny 2 (FERMT2) działa jako ogniskowe białko adhezyjne i kontroluje progresję raka piersi poprzez promowanie niestabilności genomu. FERMT2, jako białko oddziałujące z integryną, odgrywa istotną rolę w aktywacji integryny i interakcji między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową (ECM) za pośrednictwem integryny. Ekspresja FERMT2 jest związana ze złym rokowaniem u pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym (HCC) i gruczolakorakiem przewodowym trzustki (PDAC). Dlatego też FERMT2 może być uważany za potencjalny biomarker dla pacjentów z HCC i PDAC.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST81813
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prawej Mahawithitwong et al.
Pancreas, 42(4), 663-669 (2013-03-20)
Kindlin-2 is a novel focal adhesion protein reported to be expressed in breast, lung, and gastric cancers. This study aimed to investigate the significance of kindlin-2 expression in pancreatic ductal adenocarcinomas (PDACs). We performed immunohistochemical analysis on kindlin-2 on PDAC
Yong-Sheng Ge et al.
Pathology, research and practice, 211(3), 198-202 (2015-01-27)
The association of aberrant expression of Kindlin-2 with tumor progression has been reported in recent years. The purpose of this study was to investigate the expression of Kindlin-2 in hepatocellular carcinoma (HCC), and to evaluate its clinical and prognostic significance.
Qiu-Yue Zhang et al.
Oncotarget, 7(26), 39044-39050 (2016-10-27)
A recent meta-analysis of genome-wide association studies (GWAS) in population of Caucasian identified a single nucleotide polymorphism (SNP) rs17125944 in the FERMT2 gene as a new susceptibility locus for late-onset Alzheimer's disease (LOAD). In order to validate the association of
Ting Zhao et al.
Cancer letters, 330(2), 208-216 (2012-12-06)
Kindlin-2, as a focal adhesion protein, has been found to regulate tumor progression. However, the mechanism underlying Kindlin-2 regulation of tumor progression is largely unknown. Here, we report that Kindlin-2 regulates breast cancer cell proliferation, apoptosis and chromosomal abnormalities in
Chiea Chuen Khor et al.
Nature genetics, 48(5), 556-562 (2016-04-12)
Primary angle closure glaucoma (PACG) is a major cause of blindness worldwide. We conducted a genome-wide association study (GWAS) followed by replication in a combined total of 10,503 PACG cases and 29,567 controls drawn from 24 countries across Asia, Australia