Kluczowe dokumenty
HPA040150
Sigma-Aldrich
Anti-LACC1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C13orf31, Anti-FLJ38725, Anti-Laccase (multicopper oxidoreductase) domain containing 1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
FGLKLNSQKNCHQTLLKTLNAVQYHHAAKAKFLCIMCCSNISYERDGEQDNCEIETSNGLSALLEEFEIVSCPSMAATLYTIKQKIDEKNLSSIKVI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LACC1(144811)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen zawierający domenę lakazy 1 (LACC1) koduje nexus immunologiczny metabolizmu kwasów tłuszczowych (FAMIN). Białko LACC1 należy do rodziny niebieskich oksydaz wielomiedziowych. Posiada domenę C-końcową i ulega ekspresji w cytoplazmie i mitochondriach. Gen LACC1 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 13q14.
Immunogen
domena lakazy (oksydoreduktazy wielomiedziowej) zawierająca 1 rekombinowany znacznik epitopowy białka (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko zawierające domenę lakazy 1 (LACC1), ulegające ekspresji w obwodowych i jelitowych ludzkich komórkach szpikowych, jest niezbędne do optymalnej produkcji mitochondrialnych reaktywnych form tlenu (mtROS) i ROS indukowanych przez receptor rozpoznawania wzorców (PRR). Odgrywa kluczową rolę w aktywacji kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK) i szlaku czynnika jądrowego kappa B (NF-κB), wydzielaniu cytokin i wewnątrzkomórkowym usuwaniu bakterii w pierwotnych ludzkich makrofagach pochodzących z monocytów (MDM). W makrofagach LACC1 pomaga zwiększyć utlenianie kwasów tłuszczowych, czemu towarzyszy aktywacja inflamasomu, wytwarzanie reaktywnych form tlenu i odpowiedzi przeciwbakteryjne. Mutacje genu LACC1 są związane z chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD), zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, trądem i młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST81384
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Raquel Rabionet et al.
Scientific reports, 9(1), 4579-4579 (2019-03-16)
Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is a complex rheumatic disease with both autoimmune and autoinflammatory components. Recently, familial cases of systemic-onset JIA have been attributed to mutations in LACC1/FAMIN. We describe three affected siblings from a Moroccan consanguineous family with an
Amit Lahiri et al.
Nature communications, 8, 15614-15614 (2017-06-09)
Functional consequences for most inflammatory disease-associated loci are incompletely defined, including in the LACC1 (C13orf31) region. Here we show that human peripheral and intestinal myeloid-derived cells express laccase domain-containing 1 (LACC1); LACC1 is expressed in both the cytoplasm and mitochondria.
Ommar Omarjee et al.
The Journal of experimental medicine, 218(3) (2021-02-20)
Juvenile idiopathic arthritis is the most common chronic rheumatic disease in children, and its etiology remains poorly understood. Here, we explored four families with early-onset arthritis carrying homozygous loss-of-expression mutations in LACC1. To understand the link between LACC1 and inflammation
Ghazaleh Assadi et al.
PloS one, 11(12), e0168276-e0168276 (2016-12-14)
Genetic variation in the Laccase (multicopper oxidoreductase) domain-containing 1 (LACC1) gene has been shown to affect the risk of Crohn's disease, leprosy and, more recently, ulcerative colitis and juvenile idiopathic arthritis. LACC1 function appears to promote fatty-acid oxidation, with concomitant