Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA039017
Sigma-Aldrich
Anti-MMAB antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-CFAP23, Anty-cblB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
AFILPSGGKISSALHFCRAVCRRAERRVVPLVQMGETDANVAKFLNRLSDYLFTLARYAAMKEGNQEKIYMKNDPSAESEGL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMAB(326625)
Opis ogólny
Gen kwasicy metylomalonowej typu cblB (MMAB) o długości 19,8 kb z 9 eksonami jest zmapowany na ludzkim chromosomie 12q24.11. Gen koduje białko adenozylotransferazy alaminowej (ATR) o masie 27,4 kDa, składające się z 250 aminokwasów. Białko należy do rodziny PduO adenozylotransferaz kobalaminy.
Immunogen
Kwasica metylomalonowa (niedobór kobalaminy) typu cblB rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży. Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Adenozylotransferaza ATP kob (I) alaminy (ATR) / typ cblB kwasicy metylomalonowej (MMAB) jest nowym enzymem mitochondrialnym zaangażowanym w metabolizm witaminy B12. Katalizuje konwersję zredukowanej kobalaminy (I) do kofaktora adenozylokobalaminy. Zmienność genetyczna genu jest związana z kwasicą metylomalonową typu cblB. Ponadto polimorfizm w genie MMAB jest związany z podwyższonym poziomem cholesterolu lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL-C) w osoczu i zmniejszonym ryzykiem choroby wieńcowej serca (CHD) w populacji chińskiej.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST81082
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functional and structural analysis of five mutations identified in methylmalonic aciduria cblB type.
Jorge-Finnigan A
Human Mutation, 31, 1033-1042 (2010)
Patrick Forny et al.
Human genetics (2021-11-20)
Pathogenic variants in MMAB cause cblB-type methylmalonic aciduria, an autosomal-recessive disorder of propionate metabolism. MMAB encodes ATP:cobalamin adenosyltransferase, using ATP and cob(I)alamin to create 5'-deoxyadenosylcobalamin (AdoCbl), the cofactor of methylmalonyl-CoA mutase (MMUT). We identified bi-allelic disease-causing variants in MMAB in
Advances in the understanding of cobalamin assimilation and metabolism.
Quadros EV
British Journal of Haematology, 148, 195-204 (2010)
Ligand-binding by catalytically inactive mutants of the cblB complementation group defective in human ATP:cob(I)alamin adenosyltransferase.
Zhang J
Molecular Genetics and Metabolism, 98, 278-284 (2009)
Association of KCTD10, MVK, and MMAB polymorphisms with dyslipidemia and coronary heart disease in Han Chinese population.
Sun J
Lipids in Health and Disease, 15, 171-171 (2016)