Kluczowe dokumenty
HPA038941
Sigma-Aldrich
Anti-NEK10 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FLJ32685, Anti-NIMA (never in mitosis gene a)- related kinase 10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LHILQGDRNFVSDHSSIGSLSSANAAGRIQQLHLSEDLSPREIQENTFSLQAACCAALTELVLNDTNAHQVVQENGVYTIAKLILPNKQKNAAKSNLLQCYAFRALRFLFSMERNRPLFKRLFPTDLF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEK10(152110)
Opis ogólny
Gen NEK10 (NIMA related kinase 10) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 3p24. Kodowane białko należy do rodziny kinaz NEK. NEK10 jest kinazą serynowo-treoninową. Białko ma powtórzenia armadillo, domeny cewki zwijanej, domenę kinazy i sekwencję PEST (prolina (P), kwas glutaminowy (E), seryna (S) i treonina (T)). NEK10 mRNA jest obecny w płucach, śledzionie i gruczołach sutkowych.
Immunogen
NIMA (nigdy w genie mitozy a)-związana z kinazą 10 rekombinowana sygnatura epitopowa białka (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
NEK10 (NIMA related kinase 10) reguluje punkt kontrolny G2/M po napromieniowaniu ultrafioletem. Pozytywnie reguluje sygnalizację ERK1/2 (kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym). Badanie asocjacyjne obejmujące cały genom wykazało związek między NEK10 a rakiem piersi. Mutacje w genie NEK10 odnotowano w liniach komórkowych raka płuc.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71470
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nek10 mediates G2/M cell cycle arrest and MEK autoactivation in response to UV irradiation.
Moniz LS and Stambolic V
Molecular and Cellular Biology, 31, 30-42 (2011)
Irene García-Díez et al.
Genes, chromosomes & cancer, 58(3), 164-174 (2018-11-27)
Although most cutaneous squamous cell carcinomas (cSCCs) develop from actinic keratoses (AKs), the key events in this evolution remain unclear. We have combined the results of different genomic and expression array platforms on matched concomitant samples of sun-exposed skin (SES)
Irene García-Díez et al.
Genes, chromosomes & cancer, 58(3), 164-174 (2018-11-27)
Although most cutaneous squamous cell carcinomas (cSCCs) develop from actinic keratoses (AKs), the key events in this evolution remain unclear. We have combined the results of different genomic and expression array platforms on matched concomitant samples of sun-exposed skin (SES)
Raghu R Chivukula et al.
Nature medicine, 26(2), 244-251 (2020-01-22)
Mucociliary clearance, the physiological process by which mammalian conducting airways expel pathogens and unwanted surface materials from the respiratory tract, depends on the coordinated function of multiple specialized cell types, including basal stem cells, mucus-secreting goblet cells, motile ciliated cells