Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA038622
Sigma-Aldrich
Anti-TOLLIP antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-IL-1RAcPIP, Anti-Toll interacting protein
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
rozszerzona walidacja
independent
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
VVQAKLAKNYGMTRMDPYCRLRLGYAVYETPTAHNGAKNPRWNKVIHCTVPPGVDSFYLEIFDERAFSMDDRIAWTHITIPES
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOLLIP(54472)
Opis ogólny
Białko Toll interacting protein (TOLLIP) jest hamującym białkiem adaptorowym, działającym w dół szlaku sygnałowego receptorów toll-podobnych (TLR) i receptora interleukiny-1 (IL-1R). Jest ono kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 11p15.5.
Immunogen
toll interacting protein rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży. Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko TOLLIP (Toll-interacting protein) odgrywa istotną rolę w obronie gospodarza płuc, która jest procesem immunologicznym, w którym pośredniczy sygnał oksydacyjny. Mutacja w genie jest powiązana z pierwotną dysfunkcją przeszczepu (PGD) i podatnością na idiopatyczne zwłóknienie płuc (IPF) oraz przeżywalnością. TOLLIP może potencjalnie hamować zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) -1 i kontrolować latencję wirusa. Ponadto białko to hamuje również sygnalizację czynnika jądrowego κ-B(NF-κB) i kinazy c-Jun N-końcowej (JNK).
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST80484
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genetic variants associated with idiopathic pulmonary fibrosis susceptibility and mortality: a genome-wide association study.
Noth I
The Lancet. Respiratory Medicine, 1, 309-317 (2013)
Protein Quantitative Trait Loci Analysis Identifies Genetic Variation in the Innate Immune Regulator TOLLIP in Post-Lung Transplant Primary Graft Dysfunction Risk.
Cantu E
American Journal of Transplantation : Official Journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons, 16, 833-840 (2016)
Toll-Interacting Protein Suppresses HIV-1 Long-Terminal-Repeat-Driven Gene Expression and Silences the Post-Integrational Transcription of Viral Proviral DNA.
Yang FC
PLoS ONE, 10 (2015)
TOLLIP, MUC5B, and the Response to N-Acetylcysteine among Individuals with Idiopathic Pulmonary Fibrosis.
Oldham JM
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 192, 1475-1482 (2015)
Toll-interacting protein inhibits HIV-1 infection and regulates viral latency.
Li C
Biochemical and Biophysical Research Communications, 475, 161-168 (2016)