Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA037504
Sigma-Aldrich
Anti-UIMC1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-RAP80, Anti-Ubiquitin interaction motif containing 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LLRKAIAESLNSCRPSDASATRSRPLATGPSSQSHQEKTTDSGLTEGIWQLVPPSLFKGSHISQGNEAEEREEPWDHTEKTEEEPVSGSSG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UIMC1(51720)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Motyw interakcji ubikwityny zawierający 1 (UIMC1), zwany także białkiem związanym z receptorem 8 (RAP80), jest białkiem aktywatora transkrypcji. Koduje białko o masie 79,6 kDa i jest zlokalizowane w jądrze. Wykazuje wysoką ekspresję w jądrach. UIMC1 zawiera sygnał lokalizacji jądrowej i dwa palce cynkowe na C-końcu. Posiada tandemowe motywy oddziałujące z ubikwityną (UIM). Gen UIMC1 znajduje się na ludzkim chromosomie 5q35.2.
Immunogen
motyw interakcji ubikwityny zawierający 1 znacznik epitopu białka rekombinowanego (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Motyw interakcji ubikwityny zawierający 1 (UIMC1) działa jako represor dla receptora jądrowego, związanego z retinoidami, receptora związanego z jądrem (RTR). Koordynuje umieszczenie białka podatności na raka piersi typu 1 (BRCA1) w miejscu uszkodzenia DNA. Mutacje w UIMC1 prowadzą do upośledzenia naprawy DNA za pośrednictwem BRCA1 i są związane z rakiem piersi.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79996
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Familial breast cancer screening reveals an alteration in the RAP80 UIM domain that impairs DNA damage response function
Nikkila J, et al.
Oncogene, 28(16), 90-95 (2017)
Molecular Defects In BRCC3 Complex, a Novel Pathogenic Pathway In MDS
Makishima H, et al.
Blood, 122(21), 264-264 (2013)
The ubiquitin-interacting motif-containing protein RAP80 interacts with BRCA1 and functions in DNA damage repair response
Yan J, et al.
Cancer Research, 67(14), 6647-6656 (2007)
RAP80, a novel nuclear protein that interacts with the retinoid-related testis-associated receptor
Yan Z, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 277(35), 32379-32388 (2002)
Linkage-specific avidity defines the lysine 63-linked polyubiquitin-binding preference of rap80
Sims JJ and Cohen RE
Molecular Cell, 33(6), 775-783 (2009)