Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA037459
Sigma-Aldrich
Anti-NSMCE4A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BA500G22.3, Anti-C10orf86, Anti-FLJ20003, Anti-NSE4A, Anti-Non-SMC element 4 homolog A (S. cerevisiae)
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
FLLGSIYGECPVPKPRVDRPRKVPVIQEERAMPAQLRRMEESHQEATEKEVERILGLLQTYFREDPDTPMSFFDFVVDPHSFP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NSMCE4A(54780)
Opis ogólny
NSMCE4A (NSE4 homolog A, składnik kompleksu SMC5-SMC6) jest jednym z ortologów Nse4. NSE4a należy do rodziny genów EID (E1A-like inhibitor of differentiation). Ulega ekspresji w komórkach somatycznych i znajduje się na ludzkim chromosomie 10.
Immunogen
non-SMC element 4 homolog A (S. cerevisiae) rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
NSMCE4A (homolog A NSE4, składnik kompleksu SMC5-SMC6) jest jednym z wysoce istotnych białek jądrowych, z fenotypami delecji terminalnej i podjednostką kompleksu Smc5+6.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST80200
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nse1, Nse2, and a novel subunit of the Smc5-Smc6 complex, Nse3, play a crucial role in meiosis.
Pebernard S, et al.
Molecular Biology of the Cell, 15(11), 4866-4876 (2004)
Interactions between the Nse3 and Nse4 components of the SMC5-6 complex identify evolutionarily conserved interactions between MAGE and EID families.
Hudson JJ, et al.
PLoS ONE, 6(2), e17270-e17270 (2011)
Identification of the proteins, including MAGEG1, that make up the human SMC5-6 protein complex.
Taylor EM, et al.
Molecular and Cellular Biology, 28(4), 1197-1206 (2008)
Andrés Bueno Venegas et al.
Cell reports, 31(3), 107533-107533 (2020-04-23)
The cohesin- and condensin-related SMC5/6 complex has largely been studied in the context of DNA repair. Nevertheless, SMC5/6 has an undefined essential function even in the absence of cellular stress. Through the use of an auxin-inducible degradation system for rapidly
Neus P Lorite et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 81(1), 251-251 (2024-06-07)
The Smc5/6 complex is a highly conserved molecular machine involved in the maintenance of genome integrity. While its functions largely depend on restraining the fork remodeling activity of Mph1 in yeast, the presence of an analogous Smc5/6-FANCM regulation in humans