Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA036566
Sigma-Aldrich
Anti-LARP4B antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-KIAA0217, Anti-LARP5, Anti-La ribonucleoprotein domain family, member 4B
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
FENRLSSLIIGPSKERTLSADASVNTLPVVVSREPSVPASCAVSATYERSPSPAHLPDDPKVAEKQRETHSVDRLPSALTATACKSVQVN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LARP4B(23185)
Opis ogólny
Członek rodziny domeny rybonukleoproteinowej La 4B (LARP4B) jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 10p15.3. LARP4B jest białkiem cytozolowym i należy do białek związanych z La (LARP). Członkowie rodziny LARP zawierają dwa motywy wiążące RNA, a mianowicie motyw La (LAM) i motyw rozpoznawania RNA (RRM).
Immunogen
Rodzina domen rybonukleoproteinowych La, członek 4B rekombinowany znacznik epitopowy białka (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Członek rodziny domeny rybonukleoproteinowej La 4B (LARP4B) ułatwia translację mRNA i syntezę białek. Działa również jako gen supresorowy nowotworów w glejakach. Mutacja w genie LARP4B prowadzi do rozwoju różnych rodzajów nowotworów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST80207
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Loss of LARP4B, an early event in the tumorigenesis of brain cancer?
Blagden S, et al.
Translational Cancer Research, 5(S6) (2016)
The RNA-binding protein LARP4 regulates cancer cell migration and invasion
Seetharaman S, et al.
Cytoskeleton (Hoboken, N.J.), 73(11), 680-690 (2016)
Identification of RNA-binding protein LARP4B as a tumor suppressor in glioma
Koso H, et al.
Cancer Research, 76(8), 2254-2264 (2016)
Conserved and divergent features of the structure and function of La and La-related proteins (LARPs)
Bayfield MA, et al.
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1799(5-6), 365-378 (2010)
Jennifer C Coleman et al.
iScience, 27(4), 109288-109288 (2024-03-27)
RNA-binding proteins (RBPs) are emerging as important regulators of cancer pathogenesis. We reveal that the RBPs LARP4A and LARP4B are differentially overexpressed in osteosarcoma and osteosarcoma lung metastases, as well as in prostate cancer. Depletion of LARP4A and LARP4B reduced