Kluczowe dokumenty
HPA036561
Sigma-Aldrich
Anti-SCLT1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FLJ30655, Anti-HCAP-1A, Anti-Sodium channel and clathrin linker 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
KTQAVELWQTVSQELDRLHKLYQEHMTEAQIHVFESQKQKDQLFDFQQLTKQLHVTNENMEVTNQQFLKTVTEQSVIIE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCLT1(132320)
Opis ogólny
Kanał sodowy i łącznik klatryny 1 (SCLT1)/białko związane z klatryną-1A (CAP-1A) jest ważnym białkiem, które ma różne domeny. Ulega ekspresji w neuronach DRG (zwoju korzenia grzbietowego). Gen SCLT1 znajduje się na ludzkim chromosomie 4q28.2.
Immunogen
kanał sodowy i łącznik klatryny 1 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-SCLT1 zostało użyte do immunobarwienia i pośredniej immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Domeny kanału sodowego i łącznika klatryny 1 (SCLT1)/ białka związanego z klatryną-1A (CAP-1A) mają zdolność wiązania i tworzenia kompleksu wielobiałkowego z Na(v)1.8 i klatryną. Brak SCLT1 powoduje torbielowatość nerek. Indukuje dokowanie błony i jest niezbędny do rzęsek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79787
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Confirmation that mutations in DDX59 cause an autosomal recessive form of oral-facial-digital syndrome: Further delineation of the DDX59 phenotype in two new families.
Faily S, et al.
European Journal of Medical Genetics, 60(10), 527-532 (2017)
Satoshi Katagiri et al.
Scientific reports, 8(1), 16733-16733 (2018-11-15)
Senior Løken syndrome (SLS) is a heterogeneous disorder characterized by severe retinal degenerations and juvenile-onset nephronophthisis. Genetic variants in ten different genes have been reported as the causes of SLS. Clinical evaluation of a patient with SLS and her unaffected
Sclt1 deficiency causes cystic kidney by activating ERK and STAT3 signaling.
Li J, et al.
Human Molecular Genetics, 26(15), 2949-2960 (2017)
Analysis of LRRC45 indicates cooperative functions of distal appendages at early steps of ciliogenesis.
Kurtulmus B, et al.
bioRxiv, 205625-205625 (2017)
CAP-1A is a novel linker that binds clathrin and the voltage-gated sodium channel Nav1. 8
Liu C, et al.
Molecular and Cellular Neurosciences, 28(4), 636-649 (2005)