Kluczowe dokumenty
HPA036499
Sigma-Aldrich
Anti-RPE antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Ribulose-5-phosphate-3-epimerase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
VEPGFGGQKFMEDMMPKVHWLRTQFPSLDIEVDGGVGPDTVHKCAEAGANMIVSGSAIMRSEDPRSVINLLRNVCSEAAQKR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPE(6120)
Opis ogólny
RPE (rybulozo-5-fosforano-3-epimeraza) znajduje się na ludzkim chromosomie 2q32. 1- q34. Jest to enzym amfiboliczny. RPE należy do nadrodziny wiążącej fosforan rybulozy.
Immunogen
rekombinowany znacznik epitopowy białka rybulozo-5-fosforano-3-epimerazy (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
RPE (rybulozo-5-fosforano-3-epimeraza)/R5P3E jest zaangażowana w cykl kalwinowy (redukcyjny szlak fosforanu pentozy) i oksydacyjny szlak fosforanu pentozy. Pomaga w epimeryzacji fosforylowanego węglowodanu D-rybulozo-5-fosforanu(Ru5P) do D-ksylulozo-5-fosforanu(Xu5P) i odwrotnie.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79239
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julie Akana et al.
Biochemistry, 45(8), 2493-2503 (2006-02-24)
The "ribulose phosphate binding" superfamily defined by the Structural Classification of Proteins (SCOP) database is considered the result of divergent evolution from a common (beta/alpha)(8)-barrel ancestor. The superfamily includes d-ribulose 5-phosphate 3-epimerase (RPE), orotidine 5'-monophosphate decarboxylase (OMPDC), and 3-keto-l-gulonate 6-phosphate
J Kopp et al.
Journal of molecular biology, 287(4), 761-771 (1999-04-07)
Ribulose-5-phosphate 3-epimerase (EC 5.1.3.1) catalyzes the interconversion of ribulose-5-phosphate and xylulose-5-phosphate in the Calvin cycle and in the oxidative pentose phosphate pathway. The enzyme from potato chloroplasts was expressed in Escherichia coli, isolated and crystallized. The crystal structure was elucidated
Interstitial deletion 2q32. 1→q34 in a child with half normal activity of ribulose 5-phosphate 3-epimerase (RPE).
Miyazaki, K et al.
Journal of medical Genetics, 25(12), 850-851 (1988)
U Nowitzki et al.
Plant molecular biology, 29(6), 1279-1291 (1995-12-01)
Exploiting the differential expression of genes for Calvin cycle enzymes in bundle-sheath and mesophyll cells of the C4 plant Sorghum bicolor L., we isolated via subtractive hybridization a molecular probe for the Calvin cycle enzyme D-ribulose-5-phosphate 3-epimerase (R5P3E)(EC 5.1.3.1), with