Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA035526
Sigma-Aldrich
Anti-FYCO1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FLJ13335, Anti-FYVE and coiled-coil domain containing 1, Anti-ZFYVE7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
IQEYYNKLCQEVTNRERNDQKMLADLDDLNRTKKYLEERLIELLRDKDALWQKSDALEFQQKLSAEERWLGDTEANHCLDCKREFS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FYCO1(79443)
Opis ogólny
FYVE i domena coiled-coil zawierająca 1 (FYCO1) koduje białko o 1478 aminokwasach. Posiada 18 eksonów i ma długość 79 kb. FYCO1 ma długi centralny region coiled-coil otoczony na końcu N przez α-helikalną domenę RUN lub domenę palca cynkowego, a na końcu C przez domenę FYVE. Ulega obfitej ekspresji w mięśniu sercowym i szkieletowym, skórze, tkance tłuszczowej i jajniku. FYCO1 jest członkiem nowej grupy autofagicznych białek adaptorowych. FYCO1 znajduje się na ludzkim chromosomie 3p21.31.
Immunogen
FYVE i domena coiled-coil zawierająca 1 rekombinowany znacznik epitopowy białka (PrEST)
Zastosowanie
Do barwienia immunologicznego użyto przeciwciała anty-FYCO1.
Działania biochem./fizjol.
Domena FYVE i coiled-coil zawierająca 1 (FYCO1) pomaga w przemieszczaniu się autofagosomów wzdłuż mikrotubul poprzez jej związek z LC3. Mutacje w FYCO1 powodują autosomalnie recesywną zaćmę wrodzoną. FYCO1 uczestniczy w progresji soczewki i przejrzystości u ludzi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79454
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mutations in FYCO1 cause autosomal-recessive congenital cataracts.
Chen J, et al.
American Journal of Human Genetics, 88(6), 827-838 (2011)
Proteomics of rimmed vacuoles define new risk allele in inclusion body myositis.
Guttsches AK, et al.
Annals of Neurology, 81(2), 227-239 (2017)
Repeated ER?endosome contacts promote endosome translocation and neurite outgrowth.
Raiborg C, et al.
Nature, 520(7546), 234-234 (2015)
Hallvard L Olsvik et al.
The Journal of biological chemistry, 290(49), 29361-29374 (2015-10-16)
FYCO1 (FYVE and coiled-coil protein 1) is a transport adaptor that binds to phosphatidylinositol 3-phosphate, to Rab7, and to LC3 (microtubule-associated protein 1 light chain 3) to mediate transport of late endosomes and autophagosomes along microtubules in the plus end
Marlena Rohm et al.
Cells, 12(12) (2023-06-28)
Pompe disease is a rare genetic metabolic disorder caused by mutations in acid-alpha glucoside (GAA) leading to pathological lysosomal glycogen accumulation associated with skeletal muscle weakness, respiratory difficulties and cardiomyopathy, dependent from the GAA residual enzyme activity. This study aimed