Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA035390
Sigma-Aldrich
Anti-UBR3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp434P117, Anti-FLJ37422, Anti-KIAA2024, Anti-Ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 3 (putative), Anti-ZNF650
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
DRSAWKHAGALKKSTCDAEKSYEVLLSFVISELFKGKLYHEEGTQECAMVNPIAWSPESMEKCLQDFCLPFLRITSLLQHHLFGEDLPSCQE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBR3(130507)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 3 (UBR3), konserwowana ligaza E3, jest członkiem nadrodziny białek UBR. Niesie cząsteczkę UBR, naprawdę interesującą nową domenę genową (RING) i C-końcową domenę autoinhibicyjną (AI).[1] UBR3 znajduje się na ludzkim chromosomie 2q31.1.
Immunogen
ligaza białkowa ubikwityny E3 składnik n-recognin 3 (putative) rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Do znakowania immunologicznego użyto przeciwciała anty-UBR3 wyprodukowanego u królika.[1]
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Ligaza ubikwitynowa E3 składnika n-recognin 3 (UBR3) służy jako ważny regulator sygnalizacji Hedgehog (Hh). Jest zdolny do poliubikwitynacji białek docelowych, które uczestniczą w naprawie uszkodzeń DNA w drożdżach, apoptozie u much i raku piersi.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79118
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tongchao Li et al.
PLoS genetics, 12(5), e1006054-e1006054 (2016-05-20)
Hedgehog (Hh) signaling regulates multiple aspects of metazoan development and tissue homeostasis, and is constitutively active in numerous cancers. We identified Ubr3, an E3 ubiquitin ligase, as a novel, positive regulator of Hh signaling in Drosophila and vertebrates. Hh signaling
Tarun Karthik Kumar Mamidi et al.
Journal of oncology, 2019, 4168784-4168784 (2019-12-10)
A majority of prostate cancers (PCas) are indolent and cause no harm even without treatment. However, a significant proportion of patients with PCa have aggressive tumors that progress rapidly to metastatic disease and are often lethal. PCa develops through somatic