Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA032045
Sigma-Aldrich
Anti-CLNS1A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CLCI, Anti-ICln
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SFLKSFPPPGPAEGLLRQQPDTEAVLNGKGLGTGTLYIAESRLSWLDGSGLGFSLEYPTISLHALSRDRSDCLGEHLYVMVNAKFEEESKEPVADEE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLNS1A(1207)
Opis ogólny
Kanał 1A wrażliwy na nukleotydy chlorkowe (CLNS1A), zwany również ICLN, jest białkiem kanałowym o masie 25 kDa z regionami wiążącymi nukleotydy i wapń. Gen CLNS1A znajduje się na ludzkim chromosomie 11q14.1.
Immunogen
kanał chlorkowy, wrażliwy na nukleotydy, 1A
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Kanał 1A wrażliwy na nukleotydy chlorkowe (CLNS1A) oddziałuje z kinazą serynowo-treoninową RioK1 i pośredniczy w rekrutacji spliceosomalnych białek Sm do metylacji. CLNS1A kontroluje jakość oligomerów małych rybonukleoprotein jądrowych (Sm). Jest częścią kompleksu 6S i kompleksu metylosomu 20S. CLNS1A działa jako przyzwoitka dla montażu specyficznego dla Sm i reguluje biogenezę snRNP. Mutacje w CLNS1A mogą upośledzać wiązanie i kinetykę nukleotydów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78700
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
RioK1, a new interactor of protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5), competes with pICln for binding and modulates PRMT5 complex composition and substrate specificity
Guderian G, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(3), 1976-1986 (2011)
New mammalian chloride channel identified by expression cloning
Paulmichl M, et al.
Nature, 356(6366), 238-238 (1992)
Toward an Assembly Line for U7 snRNPs INTERACTIONS OF U7-SPECIFIC Lsm PROTEINS WITH PRMT5 AND SMN COMPLEXES
Azzouz TN, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 280(41), 34435-34440 (2005)
The methylosome, a 20S complex containing JBP1 and pICln, produces dimethylarginine-modified Sm proteins
Friesen WJ, et al.
Molecular and Cellular Biology, 21(24), 8289-8300 (2001)
pICln inhibits snRNP biogenesis by binding core spliceosomal proteins
Pu WT, et al.
Molecular and Cellular Biology, 19(6), 4113-4120 (1999)