Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA031752
Sigma-Aldrich
Anti-WRNIP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FLJ22526, Anti-WHIP, Anti-Werner helicase interacting protein 1, Anti-bA420G6.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
YQGCHFIGMPECEVLLAQCVVYFARAPKSIEVYSAYNNVKARLRNHQGPLPPVPLHLRNAPTRLMKDLGYG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WRNIP1(56897)
Opis ogólny
Gen WRNIP1 (werner helicase-interacting protein 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 6p25.2. Kodowane białko należy do klasy AAA+ białek z rodziny ATPaz. Jest to białko konserwowane ewolucyjnie. Białko ma mały palec cynkowy podobny do Rad18 (wrażliwy na promieniowanie 18) na końcu aminowym i domenę AAA+ ATPazy w środku białka.
Immunogen
Werner helicase interacting protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
WRNIP1 (werner helicase-interacting protein 1) może być zaangażowany w stymulację polimerazy DNA δ do wznowienia syntezy DNA podczas zatrzymania widełek. Brak tego genu powoduje akumulację uszkodzeń DNA. WRNIP1 pomaga w ochronie zatrzymanych widełek przed degradacją, częściowo poprzez stabilizację RAD51 (białka naprawy DNA) na jednoniciowym DNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77437
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular genetics of adult ADHD: converging evidence from genome-wide association and extended pedigree linkage studies.
Lesch KP
Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996), 115, 1573-1573 (2008)
Werner helicase-interacting protein 1 binds polyubiquitin via its zinc finger domain.
Bish RA
The Journal of Biological Chemistry, 282, 23184-23193 (2007)
WRNIP1 protects stalled forks from degradation and promotes fork restart after replication stress.
Leuzzi G
The Embo Journal, 35, 1437-1451 (2016)
Åsa Ehlén et al.
Translational oncology, 4(4), 212-221 (2011-08-02)
The RNA-binding motif protein 3 (RBM3) was initially discovered as a putative cancer biomarker based on its differential expression in various cancer forms in the Human Protein Atlas (HPA). We previously reported an association between high expression of RBM3 and