Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA031736
Sigma-Aldrich
Anti-TTBK1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-KIAA1855, Anti-Tau tubulin kinase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
sekwencja immunogenna
RLVMEKRQGRLLLRLASGASSSSSEEQRRASETLSGTGSEEDTPASEPAAALPRKSGRAAATRSRIPRPIGLRMPMPVAAQQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TTBK1(84630)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen TTBK1 (tau tubulin kinase 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 6p21.1. Jest to kinaza serynowo-treoninowa i tyrozynowa. TTBK1 należy do nadrodziny kinaz kazeinowych 1 i jest specyficzna dla neuronów. Kodowane białko ma domenę kinazy, unikalną domenę poliglutaminianową i kilka sekwencji PEST (prolina-glutaminian-seryna-treonina).
Immunogen
tau tubulin kinase 1 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
TTBK1 (tau tubulin kinase 1) jest odpowiedzialna za fosforylację TDP-43 (TAR DNA binding protein), białka związanego ze stwardnieniem zanikowym bocznym i otępieniem czołowo-skroniowym. Wysoka ekspresja lub obfitość TTBK1 może być związana z neurodegeneracją w tych chorobach. Fosforyluje on również białko tau i może być związany z postępem choroby Alzheimera.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77601
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The structure of human tau-tubulin kinase 1 both in the apo form and in complex with an inhibitor.
Kiefer SE, et al.
Acta Crystallographica. Section F, Structural Biology Communications, 70, 173-181 (2014)
Tau-tubulin kinase 1 (TTBK1), a neuron-specific tau kinase candidate, is involved in tau phosphorylation and aggregation.
Sato S, et al.
Journal of Neurochemistry, 98, 1573-1584 (2006)
Nicole F Liachko et al.
PLoS genetics, 10(12), e1004803-e1004803 (2014-12-05)
Pathological aggregates of phosphorylated TDP-43 characterize amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal lobar degeneration (FTLD-TDP), two devastating groups of neurodegenerative disease. Kinase hyperactivity may be a consistent feature of ALS and FTLD-TDP, as phosphorylated TDP-43 is not observed in the
Lucia Binó et al.
Scientific reports, 13(1), 12884-12884 (2023-08-10)
Primary cilia are key regulators of embryo development and tissue homeostasis. However, their mechanisms and functions, particularly in the context of human cells, are still unclear. Here, we analyzed the consequences of primary cilia modulation for human pluripotent stem cells