Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA030751
Sigma-Aldrich
Anti-OGT antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab1
Synonim(y):
Anti-FLJ23071, Anti-HRNT1, Anti-MGC22921, Anti-O-GLCNAC, Anti-O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase)
Wybierz wielkość
100 μL
1220,00 zł
1220,00 zł
Cena katalogowa2440,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
1220,00 zł
Cena katalogowa2440,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
LYKIDPSTLQMWANILKRVPNSVLWLLRFPAVGEPNIQQYAQNMGLPQNRIIFSPVAPKEEHVRRGQLADVCLDTPLCNGHTTGMDVLWA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OGT(8473)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen OGT (O-linked N-acetylglucosamine transferase) jest mapowany na ludzkim chromosomie Xq13.1. Gen ten koduje nukleo cytozolowe i mitochondrialne izoformy enzymu. OGT jest wysoce konserwatywny wśród genomów Caenorhabditis elegans, szczura i człowieka, dzieląc ponad 65% identyczności aminokwasów. Gen zawiera wiele tandemowych sekwencji powtórzeń tetricopeptydowych i jest modyfikowany przez O-GlcNA (O-związaną N-acetyloglukozaminę), również przez fosforylację tyrozyny.
Immunogen
O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-OGT wyprodukowane u królika zostało użyte do western blottingu.[1]
Wszystkie przeciwciała 4357Poweredby Atlas zostały opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Transferaza O-GlcNAc(O-linked N-acetylglucosamine) (OGT) katalizuje O-GlcNAcylację, która zachodzi w mitochondriach, białkach jądrowych i cytoplazmatycznych. Transferaza O-GlcNAc jest podjednostką niespecyficznego kompleksu letalnego, regulatora transkrypcji. O-GlcNAcylacja obejmuje dodanie O-GlcNAc do specyficznych reszt serynowych lub treoninowych na wielu białkach cytozolowych i jądrowych. Zaburzenia w O-GlcNAcylacji są związane z rozwojem chorób, w tym raka, cukrzycy i choroby Alzheimera. OGT wiąże się ze zwiększonym oddychaniem mitochondrialnym i podwyższoną glikolizą. Zahamowanie dodawania lub usuwania O-GlcNAc prowadzi do defektu w montażu kompleksu preinicjacyjnego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78284
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The O-GlcNAc transferase gene resides on the X chromosome and is essential for embryonic stem cell viability and mouse ontogeny.
Shafi R
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 97(11), 5735-5739 (2000)
Suppression of OGT by microRNA24 reduces FOXA1 stability and prevents breast cancer cells invasion.
Liu Y
Biochemical and Biophysical Research Communications, 487(3), 755-762 (2017)
Human RNA Polymerase II Promoter Recruitment in Vitro Is Regulated by O-Linked N-Acetylglucosaminyltransferase (OGT).
Lewis BA
The Journal of Biological Chemistry, 291(27), 14056-14061 (2016)
O-Linked N-acetylglucosamine transferase 1 regulates global histone H4 acetylation via stabilization of the nonspecific lethal protein NSL3.
Wu D
The Journal of Biological Chemistry, 292(24), 10014-10025 (2017)
Mitochondrial O-GlcNAc Transferase (mOGT) Regulates Mitochondrial Structure, Function, and Survival in HeLa Cells.
Sacoman JL
The Journal of Biological Chemistry, 292(11), 4499-4518 (2017)