Kluczowe dokumenty
HPA030049
Sigma-Aldrich
Anti-CDCA2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Repo-Man, Anty-PP1R81
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
IKCERKDDFLGAAEGKLQCNRLMPNSQKDCHCLGDVLIENTKESKSQSEDLGRKPMESSSVVSCRDRKDRRRSMCYSDGRSLHLEKNGNHTPSS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDCA2(157313)
Immunogen
cell division cycle associated 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76429
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhenjun Yu et al.
Frontiers in oncology, 11, 755814-755814 (2021-10-19)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most common and malignant tumors with an insidious onset, difficult early diagnosis, and limited therapy options, resulting in a poor prognosis. Cell division cycle associated 2 (CDCA2), also known as Repo-Man, plays an
Xinru Wang et al.
eLife, 9 (2020-03-21)
The recruitment of substrates by the ser/thr protein phosphatase 2A (PP2A) is poorly understood, limiting our understanding of PP2A-regulated signaling. Recently, the first PP2A:B56 consensus binding motif, LxxIxE, was identified. However, most validated LxxIxE motifs bind PP2A:B56 with micromolar affinities
Maria Giulia Manzione et al.
Molecular biology of the cell, 31(6), 419-438 (2020-01-23)
Chromosome segregation during mitosis is antagonistically regulated by the Aurora-B kinase and RepoMan (recruits PP1 onto mitotic chromatin at anaphase)-associated phosphatases PP1/PP2A. Aurora B is overexpressed in many cancers but, surprisingly, this only rarely causes lethal aneuploidy. Here we show
Junbin Qian et al.
Nature communications, 6, 10215-10215 (2015-12-18)
RepoMan is a scaffold for signalling by mitotic phosphatases at the chromosomes. During (pro)metaphase, RepoMan-associated protein phosphatases PP1 and PP2A-B56 regulate the chromosome targeting of Aurora-B kinase and RepoMan, respectively. Here we show that this task division is critically dependent
Fumihiko Uchida et al.
PloS one, 8(2), e56381-e56381 (2013-02-19)
Cell division cycle associated 2 (CDCA2) recruits protein phosphatase 1 to chromatin to antagonize activation of ataxia telangiectasia mutated (ATM)-dependent signal transduction. ATM kinase plays a critical role in the DNA damage response and its phosphorylation cascade to inhibit the