Kluczowe dokumenty
HPA029387
Sigma-Aldrich
Anti-GAPVD1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab2
Synonim(y):
Anti-DKFZP434C212, Anti-GTPase activating protein and VPS9 domains 1, Anti-GUSBP2, Anti-GUSBP4, Anti-KIAA1521, Anti-SMA3-L, Anti-SMAC3L, Anti-SMAC3L2, Anti-bA239L20.1, Anti-bA239L20.5, Anti-bGLU-Lp
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AMTGSEEGDPRTKSSLGKFDKSCVAAFLDVVIGGRAVETPPLSSVNLLEGLSRTVVYITYSQLITLVNFMKSVMSGDQLREDRMALDNLLANLP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAPVD1(26130)
Opis ogólny
Gapvd1 (białko aktywujące GTPazę i domeny VPS9 1) jest białkiem związanym z endosomem i aktywatorem Rab. Znane jest również jako RAP6 (Rab5-activating protein 6), Gapex-5 (GTPase activating protein) lub RME-6 (receptor-mediated endocytosis protein 6).
Immunogen
GTPase activating protein and VPS9 domains 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gapvd1 (GTPase activating protein and VPS9 domains 1) oddziałuje z Vav2 (vav guanine nucleotide exchange factor 2) i w ten sposób moduluje stabilność EGFR (epidermal growth factor receptor). Moduluje również procesy transportu pęcherzykowego, takie jak endocytoza aktywowanych białek transbłonowych i egzocytoza pęcherzyków GLUT4 (transporter glukozy / rodzina nośników soli 2). Gapvd1 uczestniczy w dojrzewaniu fagosomów, a także odgrywa rolę w rozwoju oka lub embriogenezie.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75360
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evolution of the Ras-like small GTPases and their regulators
van Dam TJ, et al.
Small Gtpases, 2(1), 4-16 (2011)
S Thalappilly et al.
Oncogene, 29(17), 2528-2539 (2010-02-09)
Vav proteins are guanine nucleotide exchange factors for Rho GTPases that regulate cell adhesion, motility, spreading and proliferation in response to growth factor signalling. In this work, we show that Vav2 expression delayed epidermal growth factor receptor (EGFR) internalization and
Myriam Srour et al.
American journal of human genetics, 93(4), 765-772 (2013-10-01)
Anophthalmia and/or microphthalmia, pulmonary hypoplasia, diaphragmatic hernia, and cardiac defects are the main features of PDAC syndrome. Recessive mutations in STRA6, encoding a membrane receptor for the retinol-binding protein, have been identified in some cases with PDAC syndrome, although many cases